Imprimer
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 105 EUR
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formule: C₆H₈N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791263
Numéro CAS: 58481-01-9