Imprimer
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 219 EUR
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅N₂ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021509
Numéro CAS: 138642-97-4