Imprimer
Ethyl 3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 209 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl 3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00454352
Numéro CAS: 329210-07-3