Imprimer
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110037-10G OR110037-1G OR110037-5G
APOSOR110037-10GEA 348 EUR
APOSOR110037-10G APOSOR110037-1G APOSOR110037-5G
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Formule: C₆H₉BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085534
Numéro CAS: 94230-83-8