Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10988-25G OR10988-5G
APOSOR10988-25GEA 0 EUR
APOSOR10988-25G APOSOR10988-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093896
Numéro CAS: 269410-00-6