Imprimer
4-Bromocrotonate de méthyle 80%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10966-100G OR10966-25G
APOSOR10966-100GEA 0 EUR
APOSOR10966-100G APOSOR10966-25G
4-Bromocrotonate de méthyle 80%
4-Bromocrotonate de méthyle
Formule: C₅H₇BrO₂
Point d'ébullition: 83…85 °C/13mmHg
Densité: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000246
Numéro CAS: 1117-71-1
ONU: 3334
ADR: 9,III