Imprimer
Biphényle-2-ylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 0 EUR
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
Biphényle-2-ylamine 98%
Biphényle-2-ylamine
Formule: C₁₂H₁₁N
Point d'ébullition: 299 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Point d'éclair: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007701
Numéro CAS: 90-41-5