Imprimer
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine
OR10959-100G OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA 29 EUR
APOSOR10959-100G APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Point de fusion: 168…176 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233535
Numéro CAS: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9