Imprimer
Acide p-anisique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 58 EUR
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
Acide p-anisique 98%
Acide p-anisique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 275…280 °C
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002542
Numéro CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669