Imprimer
tert-Butylbenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzène 99%
tert-Butylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 169 °C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008816
Numéro CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
ONU: 2709
ADR: 3,III