Imprimer
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
OR10939-1G OR10939-5G
APOSOR10939-1GEA 114 EUR
APOSOR10939-1G APOSOR10939-5G
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
1,4,10,13-Tétraoxa-7,16-diazacyclooctadécane (Kryptofix® 22)
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₄
MW: 262.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005112
Numéro CAS: 23978-55-4