Imprimer
Acide (3-éthoxyphényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 542 EUR
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
Acide (3-éthoxyphényl)métaborique 98%
Acide (3-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274219
Numéro CAS: 90555-66-1