Imprimer
Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 37.7 EUR
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique
Acide (3,5-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Point de fusion: 235…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00185689
Numéro CAS: 172975-69-8