Imprimer
4-Hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 40.6 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitrile 98%
4-Hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 146 °C/2mmHg
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002312
Numéro CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2