Imprimer
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 270 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411193
Numéro CAS: 923248-03-7