4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR10864-1G
OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA
230
EUR
APOSOR10864-1G
APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Formule:
C₁₀H₁₂N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411197 Numéro CAS: 91880-51-2 |