Imprimer
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 255 EUR
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010818
Numéro CAS: 63876-46-0