Imprimer
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10842-25G OR10842-5G
APOSOR10842-25GEA 80.1 EUR
APOSOR10842-25G APOSOR10842-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formule: C₈H₉ClS
Point d'ébullition: 245 °C
Densité: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013691
Numéro CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III