Imprimer
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 128 EUR
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Point d'ébullition: 406
Point de fusion: 155…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143096
Numéro CAS: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9