2-Bromo-p-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR1073-100G
OR1073-25G
APOSOR1073-100GEA
0
EUR
APOSOR1073-100G
APOSOR1073-25G
2-Bromo-p-toluidine
2-Bromo-p-toluidine
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 120…122 °C/30mmHg Point de fusion: 14…16 °C Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007635 Numéro CAS: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |