Imprimer
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR10712-1G OR10712-25G OR10712-5G
APOSOR10712-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10712-1G APOSOR10712-25G APOSOR10712-5G
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate
2-Bromo-1-(3-pyridinyl)éthanone, bromhydrate
Formule: C₇H₆BrNO
MW: 280.95 g/mol
Point de fusion: 192…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052182
Numéro CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6