Imprimer
4-tert-Butylthiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 94.4 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophénol
4-tert-Butylthiophénol
Formule: C₁₀H₁₄S
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022067
Numéro CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6