Imprimer
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 270 EUR
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline 97%
2,6-Dibromo-4-tert-butylaniline
Formule: C₁₀H₁₃Br₂N
MW: 307.03 g/mol
Point d'ébullition: 136…140 °C/2mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06657952
Numéro CAS: 10546-67-5