Imprimer
1,4-Butylenediphosphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Butanediphosphonic acid, 1,4-Butanediphosphonicacid
OR10676-1G OR10676-250MG
APOSOR10676-1GEA 58 EUR
APOSOR10676-1G APOSOR10676-250MG
1,4-Butylenediphosphonic acid
1,4-Butylenediphosphonic acid
Formule: C₄H₁₂O₆P₂
Point de fusion: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631212
Numéro CAS: 4671-77-6
ONU: 3261
ADR: 8,III