Imprimer
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
OR10636-100G OR10636-500G
APOSOR10636-100GEA 68.3 EUR
APOSOR10636-100G APOSOR10636-500G
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium 98%
Bromure de (4-carboxybutyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₃H₂₄BrO₂P
Point de fusion: 204…209 °C
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011906
Numéro CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5