Imprimer
2-Amino-6-chloropurine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 31.9 EUR
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chloropurine 99%
2-Amino-6-chloropurine
Formule: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075252
Numéro CAS: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7