Imprimer
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10559-1G OR10559-100MG OR10559-250MG OR10559-500MG
APOSOR10559-1GEA 314 EUR
APOSOR10559-1G APOSOR10559-100MG APOSOR10559-250MG APOSOR10559-500MG
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
4-(Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₉BO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093071
Numéro CAS: 166386-48-7