Imprimer
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178.98 g/mol
Point de fusion: 200…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788427
Numéro CAS: 121177-82-0