Imprimer
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863421
Numéro CAS: 20485-43-2