Imprimer
2-Isopropylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411937
Numéro CAS: 89787-12-2