Imprimer
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10499-1G OR10499-5G
APOSOR10499-1GEA 0 EUR
APOSOR10499-1G APOSOR10499-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
Formule: C₅H₈N₂O
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179522
Numéro CAS: 38993-84-9