Imprimer
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 330 EUR
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01407645
Numéro CAS: 22080-96-2