Imprimer
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Ethylphenyl)boronic acid, (4-Ethylphenyl)metaboric acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-ethylphenyl)borane
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 58 EUR
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Acide (4-éthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00859377
Numéro CAS: 63139-21-9