Imprimer
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10472-25G OR10472-5G OR10472-100G
APOSOR10472-25GEA 0 EUR
APOSOR10472-25G APOSOR10472-5G APOSOR10472-100G
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique
Acide (4-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
Point de fusion: 140…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674028
Numéro CAS: 22237-13-4