Imprimer
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR10469-25G OR10469-5G OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA 34.8 EUR
APOSOR10469-25G APOSOR10469-5G APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Point de fusion: 131…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179444
Numéro CAS: 4334-87-6