Imprimer
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 0 EUR
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique 98%
Acide (2,5-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
Point de fusion: 186…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863525
Numéro CAS: 85199-06-0