Imprimer
4,5-Diiodo-2-méthylimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10453-10G OR10453-1G OR10453-5G
APOSOR10453-10GEA 691 EUR
APOSOR10453-10G APOSOR10453-1G APOSOR10453-5G
4,5-Diiodo-2-méthylimidazole
4,5-Diiodo-2-méthylimidazole
Formule: C₄H₄I₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464337
Numéro CAS: 73746-44-8