Imprimer
4,5-Diiodoimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formule: C₃H₂I₂N₂
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963878
Numéro CAS: 15813-09-9