Imprimer
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 143 EUR
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique
Acide (3,5-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051935
Numéro CAS: 67492-50-6