Imprimer
2,5-Dibromo-1-méthylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 0 EUR
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-méthylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₄Br₂N₂
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632217
Numéro CAS: 53857-59-3