Imprimer
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 165 EUR
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₂BNO₃
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788419
Numéro CAS: 515140-26-8