Imprimer
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR10406-25G OR10406-5G OR10406-100G
APOSOR10406-25GEA 33.5 EUR
APOSOR10406-25G APOSOR10406-5G APOSOR10406-100G
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248.08 g/mol
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863710
Numéro CAS: 180516-87-4