Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₄
Point de fusion: 96…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630855
Numéro CAS: 220210-56-0