Imprimer
4-Bromothioanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromothioanisole
4-Bromothioanisole
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203.1 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C/9.75mmHg
Point de fusion: 38…40 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000102
Numéro CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
ONU: 3335
ADR: 9 III