Imprimer
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
OR10377-1G OR10377-5G
APOSOR10377-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10377-1G APOSOR10377-5G
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique 95%
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₈BBrO₂
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318941
Numéro CAS: 91983-14-1