Imprimer
6-Bromo-1-hexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
OR10365-5G OR10365-25G OR10365-100G
APOSOR10365-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10365-5G APOSOR10365-25G APOSOR10365-100G
6-Bromo-1-hexanol
6-Bromo-1-hexanol
Formule: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 105…106 °C/5mmHg
Densité: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002983
Numéro CAS: 4286-55-9