Imprimer
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR103635-1G OR103635-250MG
APOSOR103635-1GEA 406 EUR
APOSOR103635-1G APOSOR103635-250MG
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
4-(2-Aminopyrimidin-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407445
Numéro CAS: 216959-98-7