Imprimer
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10356-1G OR10356-25G OR10356-5G
APOSOR10356-1GEA 0 EUR
APOSOR10356-1G APOSOR10356-25G APOSOR10356-5G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BO₃
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788404
Numéro CAS: 847560-49-0