Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR103361-1G OR103361-250MG
APOSOR103361-1GEA 33.5 EUR
APOSOR103361-1G APOSOR103361-250MG
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224.65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084966
Numéro CAS: 175205-62-6
ONU: 1759
ADR: 8 III