Imprimer
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10331-1G OR10331-5G
APOSOR10331-1GEA 0 EUR
APOSOR10331-1G APOSOR10331-5G
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₁BClNO₂
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03410294
Numéro CAS: 380430-65-9